Få mere at vide
Bis(dimethylamino)dimethylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464597
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11464597 100 g 100g
11454597 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11464597 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21119.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3768-58-9 | Molekylformel: C6H18N2Si | Molekylvægt: 146,309 g/mol
Bis(dimethylamino)-dimethylsilan er blevet brugt til at silanisere pH-følsomme mikroelektroder, der bruges til at måle membranpotentialet i oocytter, i en eksperimentel procedure med det formål at klone og karakterisere menneskelig elektrogen Na+-kotransporterisoform (hhNBC). Den bruges også til mikroelektrodemålinger i et studie udført for at måle transport af kuldioxid gennem membraner. Den bruges også i elektronisk filmaflejring.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Bis(dimethylamino)-dimethylsilan er blevet brugt til at silanisere pH-følsomme mikroelektroder, der bruges til at måle membranpotentialet i oocytter, i en eksperimentel procedure med det formål at klone og karakterisere menneskelig elektrogen Na+-kotransporterisoform (hhNBC). Den bruges også til mikroelektrodemålinger i et studie udført for at måle transport af kuldioxid gennem membraner. Den bruges også i elektronisk filmaflejring.
Opløselighed
Hydrolyserer i vand.
Bemærk
Fugtfølsom. Opbevar den væk fra luft, oxiderende midler og vand/fugt. Hold beholderen tæt lukket og placer den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevar den under inert gas. Hold antændelseskilder væk. Beskyt mod elektrostatisk ladning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3768-58-9
Molekylær formel C6H18N2Si
Molekylvægt (g/mol) 146.309
MDL nummer MFCD00008296
InChI nøgle QULMGWCCKILBTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis dimethylamino dimethylsilane, silanediamine, hexamethyl, silanediamine, n,n,n',n',1,1-hexamethyl, acmc-1ctl2, bis-dimethylamino dimethylsilane, n,n,n,n-hexamethylsilanediamine #, dimethylsilane, bis n,n-dimethylamino, n,n,n',n',1,1-hexamethylsilanediamine
PubChem CID 77384
IUPAC navn N-[dimethylamino(dimethyl)silyl]-N-methylmethanamin
SMIL CN(C)[Si](C)(C)N(C)C
Tekniske data
Kogepunkt 128 °C til 129 °C
Kemisk navn eller materiale Bis(dimethylamino)dimethylsilane
Smeltepunkt -98 °C
Mængde 100 g
Flammepunkt −7 °C (19 °F)
Brydningsindeks 1.417
Følsomhed Fugtfølsom
Tæthed 0.807
FN nummer UN2924
Beilstein 1736095
Opløselighedsinformation Hydrolyserer i vand.
Formel vægt 146.31
Procent renhed 97%