Få mere at vide
Bis(diisopropylamino)klorofosphin
Artikelnummer. 11995841 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11995841 25 g Glasflaske 25g
10627684 1 g Glasflaske 1g
10135620 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11995841 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 321560250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3462.74 DKK
    3114.65 DKK / 25g
    Spare 348.09 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 56183-63-2 | C12H28ClN2P | 266,79 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56183-63-2
Molekylær formel C12H28ClN2P
Molekylvægt (g/mol) 266.79
MDL nummer MFCD00061482
InChI nøgle FEHUTHGOLLQBNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis diisopropylamino chlorophosphine, phosphorodiamidous chloride, tetrakis 1-methylethyl, chloro diisopropylamino phosphanyl diisopropylamine, pubchem6478, acmc-1av77, bisdiisopropylaminochlorophosphine, bis diisopropyamino chlorophosphine, bis di-isopropylamino chlorophosphine, bis n,n-diisopropylamino chlorophosphine, chlorobis n,n-diisopropylamino phosphine
PubChem CID 2733425
IUPAC navn N-[chlor-[di(propan-2-yl)amino]phosphanyl]-N-propan-2-ylpropan-2-amin
SMIL CC(C)N(C(C)C)P(Cl)N(C(C)C)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(diisopropylamino)chlorophosphine
Smeltepunkt 100,0 °C til 110,0 °C
Emballage Glasflaske
Lineær formel [((CH3)2CH)2N]2PCl
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer
Formel vægt 266.8
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(diisopropylamino)chlorophosphine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.