Få mere at vide
Bis(diisopropylamino)chlorphosphin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10627684 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10627684 1 g Glasflaske 1g
10135620 5 g Glasflaske 5g
11995841 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10627684 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 321560010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 56183-63-2 | C12H28ClN2P | 266.79 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56183-63-2
Molekylær formel C12H28ClN2P
Molekylvægt (g/mol) 266.79
MDL nummer MFCD00061482
InChI nøgle FEHUTHGOLLQBNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis diisopropylamino chlorophosphine, phosphorodiamidous chloride, tetrakis 1-methylethyl, chloro diisopropylamino phosphanyl diisopropylamine, pubchem6478, acmc-1av77, bisdiisopropylaminochlorophosphine, bis diisopropyamino chlorophosphine, bis di-isopropylamino chlorophosphine, bis n,n-diisopropylamino chlorophosphine, chlorobis n,n-diisopropylamino phosphine
PubChem CID 2733425
IUPAC navn N-[chlor-[di(propan-2-yl)amino]phosphanyl]-N-propan-2-ylpropan-2-amin
SMIL CC(C)N(C(C)C)P(Cl)N(C(C)C)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(diisopropylamino)chlorophosphine
Smeltepunkt 100.0°C to 110.0°C
Emballage Glasflaske
Lineær formel [((CH3)2CH)2N]2PCl
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts
Formel vægt 266.8