Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(diisopropylamino)chlorophosphine |
| Smeltepunkt | 100,0 °C til 110,0 °C |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | [((CH3)2CH)2N]2PCl |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: reagerer |
| Formel vægt | 266.8 |