missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bis(diethylamino)chlorophosphine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(diethylamino)chlorophosphine |
| CAS | 685-83-6 |
| Molekylær formel | C8H20ClN2P |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | N,N,N',N'-Tetraethylphosphorodiamidous Chloride, Bis(N,N-diethylamino)chlorophosphine, Bis(diethylamino)chlorophosphane, Chlorobis(diethylamino)phosphine, Tetraethyldiamidophosphorous Chloride, Tetraethyldiaminochlorophosphite, Tetraethylphosphorodiamidous Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H20ClN2P/c1-5-10(6-2)12(9)11(7-3)8-4/h5-8H2,1-4H3 |
| SMIL | CCN(CC)P(Cl)N(CC)CC |
| IUPAC navn | N-[chloro(diethylamino)phosphanyl]-N-ethylethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.68 |
| Formel vægt | 210.1053 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?