Få mere at vide
Bis(dichlorophosphino)methane, 96%
Artikelnummer. 10494505 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10494505
Brand: Thermo Scientific Acros 383000010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 28240-68-8 | CH2Cl4P2 | 217.79 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28240-68-8
Molekylær formel CH2Cl4P2
Molekylvægt (g/mol) 217.79
MDL nummer MFCD01073767
InChI nøgle OEKLCAXLANZKPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis dichlorophosphino methane, dichloro dichlorophosphanyl methyl phosphane, acmc-1cq46, methylenebis dichlorophosphine, methylenebis phosphonous dichloride, dichloro dichlorophosphanylmethyl phosphane, phosphonous dichloride,p,p'-methylenebis
PubChem CID 2784185
IUPAC navn dichlor(dichlorphosphanylmethyl)phosphan
SMIL C(P(Cl)Cl)P(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(dichlorophosphino)methane
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.6010g/mL
Kogepunkt 101.0°C to 105.0°C (22.0 mmHg)
Flammepunkt 96°C
Analyseprocentområde 95% min. (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (Cl2P)2CH2
Brydningsindeks 1.5920 to 1.5950
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.601
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts
Formel vægt 217.79
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(dichlorophosphino)methane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.