Få mere at vide
Bis(dibenzylidenacetone)palladium, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(dibenzylideneacetone)palladium |
| Smeltepunkt | 150.0°C |
| Farve | Sort til Brun-Rød |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | Pd(C6H5CH=CHC(O)CH=CHC6H5)2 |
| Mængde | 5 g |
| Fieser | 15,302 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: insoluble. |
| Formel vægt | 575.02 |
| Procent renhed | 16 to 21% (Pd) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Bis(dibenzylideneacetone)palladium
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H290-Kan ætse metaller.
- H228-Brandfarligt fast stof.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.