Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(dibenzylideneacetone)palladium |
| Smeltepunkt | 150.0°C |
| Farve | Sort til Brun-Rød |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | Pd(C6H5CH=CHC(O)CH=CHC6H5)2 |
| Mængde | 1 g |
| Fieser | 15,302 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: insoluble. |
| Formel vægt | 575.02 |
| Procent renhed | 16 to 21% (Pd) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Bis(dibenzylideneacetone)palladium
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H290-Kan ætse metaller.
- H228-Brandfarligt fast stof.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.