Få mere at vide
Bis(dibenzylideneacetone)palladium (Technical Grade), TRC
Artikelnummer. 30341838
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30341838 1 g
1 options
Artikelnummer. 30341838 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB4261551G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(dibenzylideneacetone)palladium
CAS 32005-36-0
Molekylær formel 2 C17 H14 O . Pd
Mængde 1 g
Synonym Bis[(1,2,4,5-η)-1,5-diphenyl-1,4-pentadien-3-one]palladium
InChI formel InChI=1S/2C17H14O.Pd/c2*18-17(13-11-15-7-3-1-4-8-15)14-12-16-9-5-2-6-10-16;/h2*1-14H;/b2*13-11+,14-12+;
SMIL [Pd].O=C(\C=C\c1ccccc1)\C=C\c2ccccc2.O=C(\C=C\c3ccccc3)\C=C\c4ccccc4
IUPAC navn (1E,4E)-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one;palladium
Molekylvægt (g/mol) 575
Formel vægt 574.1124