Få mere at vide
Bis(dibenzylideneacetone)palladium(0)
Artikelnummer. 11337547
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11337547 0.25 g 0.25g
11317547 1 g 1g
11327547 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11337547 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012764.01
Request Bulk or Custom Format
CAS: 32005-36-0 | C34H28O2Pd | 575,02 g/mol
Hydrogenering, isomerisering, carbonylering, oxidation, CC-bindingsdannelse. Bis(dibenzylidenacetone)palladium(0) anvendes som reagens til fremstilling af allylsubstituerede cyclopentadiener. Det fungerer som en homogen katalysator såvel som i alkyleringen af allylacetater af forskellige nukleofiler. Yderligere bruges det i Suzuki-reaktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32005-36-0
Molekylær formel C34H28O2Pd
Molekylvægt (g/mol) 575.02
MDL nummer MFCD00051942
InChI nøgle UKSZBOKPHAQOMP-SVLSSHOZSA-N
Synonym bis dibenzylideneacetone palladium, bis dibenzylideneacetone palladium 0, pd dba 2, 1e,4e-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one; palladium, bis dibenzyldeneacetone palladium 0, tris dibenzylideneacetone dipalladium o, palladium 0 bis dibenzylideneacetone, pubchem14428
PubChem CID 6505921
IUPAC navn (1E,4E)-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-on; palladium
SMIL [Pd].O=C(\C=C\C1=CC=CC=C1)/C=C/C1=CC=CC=C1.O=C(\C=C\C1=CC=CC=C1)/C=C/C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(dibenzylideneacetone) palladium(0)
Smeltepunkt 135°C (decomposition)
Farve Rød til Brun
Mængde 0.25 g
Følsomhed Air and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Slightly soluble in CH2Cl2,CHCl3 and benzene.Soluble in dichloromethane,chloroform,1,2-dichloroethane,acetone,acetonitrile and benzene. Insoluble in water.
Formel vægt 575
Fysisk form Pulver