Få mere at vide
Bis(dibenzylidenacetone)palladium(0), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Hydrogenering, isomerisering, carbonylering, oxidation, CC-bindingsdannelse. Bis(dibenzylidenacetone)palladium(0) anvendes som reagens til fremstilling af allylsubstituerede cyclopentadiener. Det fungerer som en homogen katalysator såvel som i alkyleringen af allylacetater af forskellige nukleofiler. Yderligere bruges det i Suzuki-reaktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(dibenzylideneacetone) palladium(0) |
| Smeltepunkt | 135°C (decomposition) |
| Farve | Rød til Brun |
| Mængde | 5 g |
| Følsomhed | Air and moisture sensitive |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in CH2Cl2,CHCl3 and benzene.Soluble in dichloromethane,chloroform,1,2-dichloroethane,acetone,acetonitrile and benzene. Insoluble in water. |
| Formel vægt | 575 |
| Fysisk form | Pulver |