Få mere at vide
Bis(di-tert-butyl-phenylphosphine)palladium(0), 98%
Artikelnummer. 15417115
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15417115 1 g 1g
15427115 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15417115 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045853.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 52359-17-8 | C28H46P2Pd | 551.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52359-17-8
Molekylær formel C28H46P2Pd
Molekylvægt (g/mol) 551.04
MDL nummer MFCD15071400
InChI nøgle KJTQUBRAVOMHKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym palladium, bis bis 1,1-dimethylethyl phenylphosphine, di-tert-butyl phenyl phosphane-palladium 2/1, bis di-tert-butyl phenyl phosphane palladium
PubChem CID 71365671
IUPAC navn ditert-butyl(phenyl)phosphan; palladium
SMIL [Pd].CC(C)(C)P(C1=CC=CC=C1)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(C1=CC=CC=C1)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis (di-tert-butyl-phenylphosphine)palladium (0)
Farve Hvid
Mængde 1 g
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 551.04
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pd 19.3%
Fysisk form Krystallinsk