Få mere at vide
Bis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(0), Pd 16.7%
Artikelnummer. 15487135
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15487135 250 mg 250mg
15477135 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15487135 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046000.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1233717-68-4 | C32H56N2P2Pd | 637.182 g/mol
Bis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphin]palladium(0) anvendes til krydskobling, herunder sp 2 -sp 3 kobling, især Suzuki, Negishi-type, Heck, Sonogashira og Buchwald-Hartwig koblingsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1233717-68-4
Molekylær formel C32H56N2P2Pd
Molekylvægt (g/mol) 637.182
MDL nummer MFCD15071402
InChI nøgle SSPOQURGNAWORH-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis di-tert-butyl 4-dimethylaminophenyl phosphine palladium 0, bis 4-n,n-dimethylamino phenyl di-t-butylphosphino palladium 0, bis 4-di-tert-butylphosphanyl-n,n-dimethylaniline palladium
PubChem CID 46900632
IUPAC navn 4-ditert-butylphosphanyl-N,N-dimethylanilin; palladium
SMIL CC(C)(C)P(C1=CC=C(C=C1)N(C)C)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(C1=CC=C(C=C1)N(C)C)C(C)(C)C.[Pd]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis[di-tert-butyl (4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium (0)
Farve Hvid
Mængde 250 mg
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 637.18
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pd 16.7%
Fysisk form Krystallinsk