Få mere at vide
Bis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]dichloropalladium, 95%
Artikelnummer. 12685117 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
12685117 5 g Glasflaske 5g
12675117 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12685117 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 447890050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 887919-35-9 | C32H56Cl2N2P2Pd | 708.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 887919-35-9
Molekylær formel C32H56Cl2N2P2Pd
Molekylvægt (g/mol) 708.08
MDL nummer MFCD09265123
InChI nøgle DWOZNANUEDYIOF-UHFFFAOYSA-L
Synonym bis di-tert-butyl 4-dimethylaminophenyl phosphine dichloropalladium ii, pd amphos cl2, pdcl2 amphos 2, a-taphos 2pdcl2, dichlorobis di-tert-butyl 4-dimethylaminophenyl phosphine palladium ii, alpha-taphos 2pdcl2, bis 4-di-tert-butylphosphino-n,n-dimethylbenzenamine palladium dichloride
PubChem CID 11714597
IUPAC navn 4-ditert-butylphosphanyl-N,N-dimethylanilin;dichlorpalladium
SMIL Cl[Pd]Cl.CN(C)C1=CC=C(C=C1)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C.CN(C)C1=CC=C(C=C1)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]dichloropalladium
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 708.07
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]dichloropalladium
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.