Få mere at vide
Bis-[Des(5-Chloro-2-carboxythienyl)] Rivaroxaban Phthalamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N1,N2-bis[((5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl)methyl]-1,2-benzenedicarboxamide |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C36H36N6O10/c43-31-21-49-15-13-39(31)23-5-9-25(10-6-23)41-19-27(51-35(41)47)17-37-33(45)29-3-1-2-4-30(29)34(46)38-18-28-20-42(36(48)52-28)26-11-7-24(8-12-26)40-14-16-50-22-32(40)44/h1-12,27-28H,13-22H2,(H,37,45)(H,38,46)/t27-,28-/m0/s1 |
| Formel vægt | 712.2493 |