Få mere at vide
Bis(cyclopentadienyl)zirconiumhydridochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11446840
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11446840 25 g 25g
11426840 1 g 1g
11436840 5 g 5g
11398176 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11446840 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15164.14
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Bis(cyclopentadienyl)zirconiumhydridochlorid anvendes til omdannelse af amider til aldehyder. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bis(cyclopentadienyl)zirconiumhydridochlorid anvendes til omdannelse af amider til aldehyder. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Reagerer med vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Håndter og opbevar under inert gas. Den er følsom over for fugt, lys og luft. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37342-97-5
Molekylær formel C10H11ClZr-2
Molekylvægt (g/mol) 257.872
MDL nummer MFCD02089401
InChI nøgle VPQMECJLNPUNGN-UHFFFAOYSA-M
Synonym zirconocene chloride hydride
PubChem CID 131718033
IUPAC navn cyclopenta-1,3-dien;hydrid;zirconium(2+);chlorid
SMIL [H-].[CH-]1C=CC=C1.[CH-]1C=CC=C1.[Cl-].[Zr+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(cyclopentadienyl)zirconium hydridochloride
Smeltepunkt >300°C
Mængde 25 g
FN nummer UN3131
Følsomhed Air, light, and moisture sensitive
Merck Index 14,8396
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 257.87
Procent renhed 95%