Få mere at vide
Bis(cyclopentadienyl)zirconiumdichlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397387
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11397387 100 g 100g
11307397 5 g 5g
11387387 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11397387 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012548.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Bis(cyclopentadienyl)zirconiumdichlorid bruges til Stereoselektiv Glycosidation. Det bruges også til katalyseret transamidering af primære amider med aminer. Zirconocendichlorid kan også bruges til at fremstille Negishi-reagenset i oxidative ringslutningsreaktioner. Andre anvendelser omfatter det bruges til at fremme grønnere amideringer af carboxylsyrer og aminer i katalytiske mængder. Denne teknologi undgår kravet om præaktivering af carboxylsyren eller brug af koblingsreagenser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1291-32-3
MDL nummer MFCD00003726
Synonym Zirconocene dichloride
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(cyclopentadienyl)zirconium dichloride
Smeltepunkt 242°C to 245°C
Farve Hvid
Kogepunkt 124°C to 125°C (15 mmHg)
Mængde 100 g
Følsomhed Air and moisture sensitive
Opløselighedsinformation It is soluble in water.
Formel vægt 292.32
Fysisk form Pulver