Få mere at vide
Bis(cyclopentadienyl)zirconiumdichlorid, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388368
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11388368 100 g 100g
11308378 1 g 1g
11398368 5 g 5g
11318378 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11388368 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039558.22
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Zirconocendichlorid kan også bruges til at fremstille Negishi-reagenset, Cp2Zr(η 2-buten), som bruges som en kilde til Cp2Zr i oxidative ringslutningsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1291-32-3
MDL nummer MFCD00003726
Synonym Zirconocene dichloride; Dichlorobis(cyclopentadienyl)zirconium
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(cyclopentadienyl)zirconium dichloride
Smeltepunkt 242°C to 245°C
Farve Hvid
Kogepunkt 124°C to 125°C (15 mmHg)
Mængde 100 g
Følsomhed Air and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 292.32
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Pulver