Få mere at vide
Bis(cyclopentadienyl)zirconium dichloride, 98+%
Artikelnummer. 10589253 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10589253 25 g Glasflaske 25g
10052430 5 g Glasflaske 5g
10790965 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10589253 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 187920250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1291-32-3 | C10H10Cl2Zr | 292.32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1291-32-3
Molekylær formel C10H10Cl2Zr
Molekylvægt (g/mol) 292.32
MDL nummer MFCD00003726
Synonym Zirconocene dichloride
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(cyclopentadienyl)zirconium dichloride
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 242.0°C to 245.0°C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Fieser 11,51; 16,393
Opløselighedsinformation Solubility in water: hydrolysis.
Formel vægt 292.32
Procent renhed 98+%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller