Få mere at vide
Bis(cyclopentadienyl)zirconium dichloride, 98+%
Artikelnummer. 10052430 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10052430 5 g Glasflaske 5g
10589253 25 g Glasflaske 25g
10790965 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10052430 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 187920050
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 1291-32-3 | C10H10Cl2Zr | 292.32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1291-32-3
Molekylær formel C10H10Cl2Zr
Molekylvægt (g/mol) 292.32
MDL nummer MFCD00003726
Synonym Zirconocene dichloride
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(cyclopentadienyl)zirconium dichloride
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 242.0°C to 245.0°C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Fieser 11,51; 16,393
Opløselighedsinformation Solubility in water: hydrolysis.
Formel vægt 292.32
Procent renhed 98+%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(cyclopentadienyl)zirconium dichloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis(cyclopentadienyl)zirconium dichloride