Få mere at vide
Bis(cyclopentadienyl)zirconiumchloridhydrid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10391234 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10391234 1 g Glasflaske 1g
10236790 5 g Glasflaske 5g
10762315 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10391234 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 207890010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 37342-97-5 | C10H11ClZr | 257.86 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37342-97-5
Molekylær formel C10H11ClZr
Molekylvægt (g/mol) 257.86
MDL nummer MFCD02089401
InChI nøgle VPQMECJLNPUNGN-UHFFFAOYSA-M
Synonym zirconocene chloride hydride
PubChem CID 131718033
IUPAC navn cyclopenta-1,3-dien;hydrid;zirconium(2+);chlorid
SMIL [H-].[CH-]1C=CC=C1.[CH-]1C=CC=C1.[Cl-].[Zr+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(cyclopentadienyl)zirconium chloride hydride
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt >300,0 °C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Merck Index 15, 8533
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts with water.
Formel vægt 257.86
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(cyclopentadienyl)zirconium chloride hydride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.