Få mere at vide
Bis(cyclopentadienyl)wolframdichlorid, 99%
Artikelnummer. 11388508
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11388508 250 mg 250mg
11378508 1 g 1g
11398508 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11388508 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040521.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 12184-26-8
Bis(cyclopentadienyl)wolframdichlorid et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12184-26-8
MDL nummer MFCD00269852
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(cyclopentadienyl)tungsten dichloride
Smeltepunkt >350 °C
Mængde 250 mg
FN nummer UN3261
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 384.95
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver