Få mere at vide
Bis(cyclopentadienyl)titaniumdichlorid, 99+%
Artikelnummer. 11363958
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11363958 2 g 2g
11353958 10 g 10g
11383958 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11363958 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040386.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1271-19-8 | C10H10Cl2Ti-2 | 248,957 g/mol
Denne metallocen er et almindeligt reagens i organometallisk og organisk syntese. Titanocen dichlorid bruges til at fremstille titanocen pentasulfid. Anvendes som lægemiddel mod kræft.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1271-19-8
Molekylær formel C10H10Cl2Ti-2
Molekylvægt (g/mol) 248.957
MDL nummer MFCD00003723
InChI nøgle MKNXBRLZBFVUPV-UHFFFAOYSA-L
Synonym Dichlorobis(cyclopentadienyl)titanium; Titanocene dichloride
PubChem CID 124040768
IUPAC navn cyclopenta-1,3-dien;titan(2+);dichlorid
SMIL [CH-]1C=CC=C1.[CH-]1C=CC=C1.[Cl-].[Cl-].[Ti+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride
Smeltepunkt ∼285°C (decomposition)
Farve Rød
Tæthed 1.60 g/mL
Lugt Odorless
Mængde 2 g
Følsomhed Air and moisture sensitive
Merck Index 14,9482
Opløselighedsinformation Reacts in moist air and in water to form HCl . Slightly hydrolysis in water.
Formel vægt 249
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Krystallinsk