Få mere at vide
Bis(cyclopentadienyl)titaniumdichlorid, 99+%
Beskrivelse
Denne metallocen er et almindeligt reagens i organometallisk og organisk syntese. Titanocen dichlorid bruges til at fremstille titanocen pentasulfid. Anvendes som lægemiddel mod kræft.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Pakket under argon
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride |
| Smeltepunkt | ∼285 °C (dekomponering) |
| Farve | Rød |
| Tæthed | 1.60 g/mL |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 10 g |
| Følsomhed | Luft- og fugtfølsomhed |
| Merck Index | 14,9482 |
| Opløselighedsinformation | Reagerer i fugtig luft og i vand og danner HCl. Let hydrolyse i vand. |
| Formel vægt | 249 |
| Vis mere |