Få mere at vide
Bis(cyclopentadienyl) titaniumdichlorid, 97 %
Artikelnummer. 10052690 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10052690 50 g Glasflaske 50g
10185220 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10052690 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 215760500
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1271-19-8 | C10H10Cl2Ti | 249 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1271-19-8
Molekylær formel C10H10Cl2Ti
Molekylvægt (g/mol) 249
MDL nummer MFCD00003723
InChI nøgle MKNXBRLZBFVUPV-UHFFFAOYSA-L
Synonym Titanocene dichloride
PubChem CID 124040768
IUPAC navn cyclopenta-1,3-dien;titan(2+);dichlorid
SMIL [CH-]1C=CC=C1.[CH-]1C=CC=C1.[Cl-].[Cl-].[Ti+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 287,0 °C til 289,0 °C
Farve Bordeaux til Rød
Tæthed 1.6000g/mL
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (Argentometri)
Emballage Glasflaske
Mængde 50 g
Fieser 06,48
Merck Index 15, 9638
Specifik vægtfylde 1.6
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: hydrolysere. Andre opløseligheder: opløselige i aromatiske kulbrinter, THF, halogenerede, opløsningsmidler, acetonitril, let opløselige i kloroform, ethanol < 1 mg/l, acetone < 1 mg/l
Formel vægt 249
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.