Få mere at vide
Bis(cyclopentadienyl) titaniumdichlorid, 97 %
Artikelnummer. 11490323
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490323 10 g 10g
11400333 50 g 50g
11410333 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490323 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11456.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1271-19-8 | C10H10Cl2Ti-2 | 248,957 g/mol
One-pot syntese afα -methylen-γ -butyrolactoner fra benzaldehyder og brommethylacrylater. Bis-(cyclopentadienyl)-titanium-dichlorid-alkylaluminium-komplekser virker som katalysatorer for polymerisation af ethylen. Polyethylen fremstillet med disse katalysatorer. Komplekser af aluminiumchlorid og methylaluminiumdichlorid med bis-(cyclopentadienyl)-titaniumdichlorid som katalysatorer til polymerisation af ethylen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser One-
pot syntese afα -methylen-γ -butyrolactoner fra benzaldehyder og brommethylacrylater. Bis-(cyclopentadienyl)-titanium-dichlorid-alkylaluminium-komplekser virker som katalysatorer for polymerisation af ethylen. Polyethylen fremstillet med disse katalysatorer. Komplekser af aluminiumchlorid og methylaluminiumdichlorid med bis-(cyclopentadienyl)-titaniumdichlorid som katalysatorer til polymerisation af ethylen.
Opløselighed Lidt
opløseligt i
vand
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, fugt, vand, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1271-19-8
Molekylær formel C10H10Cl2Ti-2
Molekylvægt (g/mol) 248.957
MDL nummer MFCD00003723
InChI nøgle MKNXBRLZBFVUPV-UHFFFAOYSA-L
Synonym Dichlorobis(cyclopentadienyl)titanium; Titanocene dichloride
PubChem CID 124040768
IUPAC navn cyclopenta-1,3-dien;titan(2+);dichlorid
SMIL [CH-]1C=CC=C1.[CH-]1C=CC=C1.[Cl-].[Cl-].[Ti+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis (cyclopentadienyl)titanium dichloride
Smeltepunkt ∼285 °C (dekomponering)
Tæthed 1.6
Lugt Lugtfri
Mængde 10 g
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Merck Index 14,9482
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand
Formel vægt 249
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Titanocene dichloride