Få mere at vide
Bis(cyclopentadienyl)mangan, sublimeret, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15461067
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
Unit Size:
5g
Product Code. Mængde Unit Size
15461067 5 g 5g
1 options
Product Code. 15461067 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 014535.06
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 73138-26-8 | Molekylær formel: C10H10Mn | Molekylvægt: 185,13 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 73138-26-8
Molekylær formel C10H10Mn
Molekylvægt (g/mol) 185.13
MDL nummer MFCD00045468
InChI nøgle LCGVCXIFXLGLHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis cyclopentadienyl manganese, acmc-20aln3, dicyclopentadienylmanganese, manganese,di-2,4-cyclopentadien-1-yl, bis cyclopenta-1,3-dien-1-yl manganese
PubChem CID 21960473
IUPAC navn cyclopenta-1,3-dien;mangan(2+)
SMIL [Mn](c1cccc1)c1cccc1
Specifications
Kemisk navn eller materiale Bis(cyclopentadienyl)manganese
Navn note Sublimerede
Smeltepunkt 175 °C
Kogepunkt 245 °C
Flammepunkt 52 °C (126 °F)
Emballage Ampul
Mængde 5 g
FN nummer UN3181
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Formel vægt 185.13
Fysisk form Pulver