Få mere at vide
Bis(cyclopentadienyl)hafnium dichloride
Artikelnummer. 11343208
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11343208 25 g 25g
11333208 1 g 1g
11323208 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11343208 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036105.14
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 12116-66-4 | C10H10Cl2Hf | 379.58 g/mol
Udgangsmateriale til fremstilling af mange slags hafnocen(II eller IV)-derivater; i kombination med AgI salt, er en effektiv aktivator for glycosylfluorid. Farmaceutiske mellemprodukter og lignende brugt i kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12116-66-4
Molekylær formel C10H10Cl2Hf
Molekylvægt (g/mol) 379.58
MDL nummer MFCD00001438,MFCD00001438
InChI nøgle CSEGCHWAMVIXSA-UHFFFAOYSA-L
Synonym bis cyclopentadienyl hafniumdichloride
PubChem CID 131674741
SMIL [Cl-].[Cl-].[Hf+4].[CH-]1C=CC=C1.[CH-]1C=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(cyclopentadienyl)hafnium dichloride
Smeltepunkt 230°C to 233°C
Mængde 25 g
FN nummer UN3261
Følsomhed Air and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in aromatic solvents,chloroform; slightly soluble in THF,ether. Insolble in hexanes.
IUPAC navn hafnium(4+)bis(cyclopenta-2,4-dien-1-id)dichlorid
Formel vægt 379.59
Fysisk form Krystallinsk