Få mere at vide
Bis(cyclopentadienyl)dimethyltitan, 5 vægt% i toluen, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10591293 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10591293 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
1 options
Artikelnummer. 10591293 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 301761000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1271-66-5 | C12H20Ti | 212.159 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til CC-obligationsdannelse (olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(cyclopentadienyl)dimethyltitanium
Navn note 5 wt. % solution in Toluene
CAS 1271-66-5, 108-88-3
Farve Orange til rød
Tæthed 0.9g/mL
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Molekylær formel C12H20Ti
MDL nummer MFCD02093882
Mængde 100 mL
Synonym bis cyclopentadienyl dimethyltitanium, dimethyltitanocene in tetrahydrofuran/toluene
InChI nøgle CRKLPNOLYBORCP-UHFFFAOYSA-N
SMIL C.C.C1C=CC=C1.C1C=CC=C1.[Ti]
IUPAC navn cyclopenta-1,3-dien;methan;titanium
Molekylvægt (g/mol) 212.159
PubChem CID 131674729
Formel vægt 208.14
Fysisk form Løsning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(cyclopentadienyl)dimethyltitanium, 5 wt% solution in toluene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.