Få mere at vide
Bis(cyclopentadienyl)chrom, sublimeret, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336199
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11336199 1 g 1g
11346199 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11336199 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043177.03
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 1271-24-5 | C10H10Cr | 182.19 g/mol
Giver katalysator til ethylenpolymerisation. En forløber for andre chrom(II)-forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1271-24-5
Molekylær formel C10H10Cr
Molekylvægt (g/mol) 182.19
MDL nummer MFCD00013750
InChI nøgle TYYBBNOTQFVVKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym Chromocene
IUPAC navn Bis(cyclopentadienyl)chrom
SMIL [Cr++].[CH-]1C=CC=C1.[CH-]1C=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis (cyclopentadienyl)chromium
Navn note Sublimed
Smeltepunkt 172°C to 173°C
Farve Rød
Mængde 1 g
FN nummer UN3391
Følsomhed Air and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 182.18
Procent renhed ≥97%
Fysisk form Krystallinsk