Få mere at vide
Bis(cyclohexanon) oxaldihydrazon, 98%
Artikelnummer. 11443344
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11443344 100 g 100g
11433344 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11443344 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10628.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1507.49 DKK
    1356.65 DKK / 100g
    Spare 150.84 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 370-81-0 | C14H22N4O2 | 278,356 g/mol
Bis(cyclohexanon)oxaldihydrazon anvendes til den kvantitative spektroskopiske bestemmelse af kobber. Det er også vigtigt for den eksperimentelle undersøgelse af mitokondriel metabolisme. Det bruges til at studere de humane demyeliniserende sygdomme som multipel sklerose og komponenter af neuroinflammation. Yderligere fungerer det som ligand og katalyserer Ullmann-type CN-bindingsdannende reaktioner i nærvær af kobbersalt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bis(cyclohexanon)oxaldihydrazon anvendes til kvantitativ spektroskopisk bestemmelse af kobber. Det er også vigtigt for den eksperimentelle undersøgelse af mitokondriel metabolisme. Det bruges til at studere de humane demyeliniserende sygdomme som multipel sklerose og komponenter af neuroinflammation. Yderligere fungerer det som ligand og katalyserer Ullmann-type CN-bindingsdannende reaktioner i nærvær af kobbersalt.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 370-81-0
Molekylær formel C14H22N4O2
Molekylvægt (g/mol) 278.356
MDL nummer MFCD00001659
InChI nøgle DSRJIHMZAQEUJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprizone, cuprizane, biscyclohexanone oxaldihydrazone, ethanedioic acid, bis cyclohexylidenehydrazide, oxalic acid bis cyclohexylidenehydrazide, biscyclohexanone oxalyldihydrazone, bis cyclohexanone oxaldihydrazone, cuprizon, unii-5n16u7e0ao, oxalic acid, bis cyclohexylidenehydrazide
PubChem CID 9723
IUPAC navn N,N'-bis(cyclohexylidenamino)oxamid
SMIL C1CCC(=NNC(=O)C(=O)NN=C2CCCCC2)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis (cyclohexanone) oxaldihydrazone
Smeltepunkt 208 °C til 212 °C
Mængde 100 g
Beilstein 2388004
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol. Uopløselig i vand.
Formel vægt 278.36
Procent renhed 98%