Få mere at vide
Bis(carboxyethylgermanium) sesquioxide, 99.7%
Artikelnummer. 11314277
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11314277 5 g 5g
11324277 25 g 25g
11304277 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11314277 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036758.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12758-40-6 | C6H10Ge2O7 | 339.399 g/mol
En bifunktionel metalloligand med metal-C (Ge-C) bindinger, bis(carboxyethylgermanium) sesquioxid, er blevet brugt til at fremstille to metal-organometalliske rammer (MOMF'er). bis-(carboxyethylgermanium)sesquioxid er et som et lovende antioxidativt middel. Bis(carboxyethylgermanium) sesquioxid inducerer INF-γ og har gennemgået kliniske forsøg med lovende prækliniske resultater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12758-40-6
Molekylær formel C6H10Ge2O7
Molekylvægt (g/mol) 339.399
MDL nummer MFCD00049319
InChI nøgle XEABSBMNTNXEJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym propagermanium, proxigermanium, carboxyethylgermanium sesquioxide, 14c-proxigermanium, 2-carboxyethylgermasesquioxane, dipropanoic acid germanium sequioxide, 2-carboxyethyl germanium sesquioxide, bis 2-carboxyethylgermanium sesquioxide, ccris 5469, carboxylethylgermanium sesquioxide
PubChem CID 83030
ChEBI CHEBI:32060
IUPAC navn 3-[[2-carboxyethyl(oxo)germyl]oxy-oxogermyl]propansyre
SMIL C(C[Ge](=O)O[Ge](=O)CCC(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(carboxyethylgermanium) sesquioxide
Smeltepunkt 320°C (decomposition)
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 339.25
Procent renhed 99.7%
Fysisk form Pulver