Få mere at vide
Bis(butoxyethyl) Phosphate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(butoxyethyl) Phosphate |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H27O6P/c1-3-5-7-15-9-11-17-19(13,14)18-12-10-16-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3,(H,13,14) |
| Formel vægt | 298.1545 |