missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bis(butoxyethyl)chlorophosphate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(butoxyethyl)chlorophosphate |
| CAS | 20222-73-5 |
| Molekylær formel | C12H26ClO5P |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Bis(2-butoxyethyl) Phosphorochloridate, Bis(2-butoxyethyl) Ester Phosphorochloridic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H26ClO5P/c1-3-5-7-15-9-11-17-19(13,14)18-12-10-16-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCOCCOP(=O)(Cl)OCCOCCCC |
| IUPAC navn | 1-[2-[2-butoxyethoxy(chloro)phosphoryl]oxyethoxy]butane |
| Molekylvægt (g/mol) | 316.76 |
| Formel vægt | 316.1206 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?