missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bis(butoxyethyl)chlorophosphate, TRC

Artikelnummer. 30339333
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30339333 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30339333 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB41081525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bis(butoxyethyl)chlorophosphate
CAS 20222-73-5
Molekylær formel C12H26ClO5P
Mængde 25 mg
Synonym Bis(2-butoxyethyl) Phosphorochloridate, Bis(2-butoxyethyl) Ester Phosphorochloridic Acid
InChI formel InChI=1S/C12H26ClO5P/c1-3-5-7-15-9-11-17-19(13,14)18-12-10-16-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
SMIL CCCCOCCOP(=O)(Cl)OCCOCCCC
IUPAC navn 1-[2-[2-butoxyethoxy(chloro)phosphoryl]oxyethoxy]butane
Molekylvægt (g/mol) 316.76
Formel vægt 316.1206
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.