Få mere at vide
Bis(benzonitril)palladium(II)chlorid, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10358150 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10358150 1 g Glasflaske 1g
10540414 250 mg Glass bottle 250mg
10667874 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10358150 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 207900010
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 14220-64-5 | C14H10Cl2N2Pd | 383.57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14220-64-5
Molekylær formel C14H10Cl2N2Pd
Molekylvægt (g/mol) 383.57
MDL nummer MFCD00013123
InChI nøgle QQPSWGUJSPTOSH-UHFFFAOYSA-L
Synonym bis benzonitrile palladium chloride, bis benzonitrile palladium ii chloride, trans-bis benzonitrile palladium ii chloride, bis benzonitrile palladium ii chloride, 500mg, palladium 2+ bis benzonitrile dichloride
PubChem CID 10271322
IUPAC navn benzonitril; palladium(2+); dichlorid
SMIL Cl[Pd++](Cl)([N]#CC1=CC=CC=C1)[N]#CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(benzonitrile)palladium(II) chloride
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 120.0°C
Farve Orange til Brun
Elementær analyse 99.0% min.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C6H5CN)2PdCl2
Mængde 1 g
Fieser 01,56; 05,31; 06,45; 09,44; 10,31; 13,34
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, benzene, toluene, chloroform
Formel vægt 383.55
Procent renhed 97+%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(benzonitrile)palladium(II) chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H413-Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .