Få mere at vide
Bis(benzonitril)dichlorplatin(II), Pt 40% min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336707
Skift visning
Mængde:
0.5 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11336707 0.5 g 0.5g
11316707 1 g 1g
11326707 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11336707 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010004.02
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 14873-63-3 | C14H10Cl2N2Pt | 472.23 g/mol
Bis(benzonitril)dichlorplatin(II) bruges som katalysator til asymmetriske hydroformyleringsreaktioner, allyleringsreaktioner, cyclopropaneringsreaktioner, hydrosilyleringsreaktioner og carbenindsættelse i OH-bindinger af alkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14873-63-3
Molekylær formel C14H10Cl2N2Pt
Molekylvægt (g/mol) 472.23
MDL nummer MFCD00013125
InChI nøgle FMBJZWFXNZMJPC-UHFFFAOYSA-L
Synonym dichlorobis benzonitrile platinum ii, bis benzonitrile dichloroplatinum, bis benzonitrile dichloroplatinum ii, cis-bis benzonitrile dichloroplatinum ii, benzonitrile; dichloroplatinum, ptcl2 phcn 2, dichlorobis benzonitrile platinum, dichloro-bis-benzonitrile platinum ii, dichlorobis benzonitrile ;platinum ii ;, bis benzonitrile dichloroplatinate ii
PubChem CID 6093685
IUPAC navn benzonitril; dichlorplatin
SMIL Cl[Pt++]Cl.N#CC1=CC=CC=C1.N#CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(benzonitrile)dichloroplatinum(II)
Mængde 0.5 g
FN nummer UN3439
Opløselighedsinformation Slightly soluble in acetone, chloroform
Formel vægt 472.25
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pt 40% min.
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(benzonitrile)dichloroplatinum(II)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P320-Særlig behandling straks påkrævet (se på denne etiket).
  • P361-Alt tilsmudset tøj tages straks af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.