Få mere at vide
bis-benzimid H-33342 trihydrochloridtrihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490227
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15490227 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 15490227 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62134.MC
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 23491-52-3 | C27H28N6O | 452,562 g/mol
Farvning til identifikation af specifikke kromosombåndsmønstre
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale bis-Benzimide H-33342 trihydrochloride trihydrate
CAS 23491-52-3
Farve Gul til Grøn
Molekylær formel C27H28N6O
MDL nummer MFCD00012679
Mængde 100 mg
Beilstein 4088183
Synonym hoechst 33342, bisbenzimide, hoechst33342, unii-99kzs6cnzx, 99kzs6cnzx, 2'-4-ethoxyphenyl-5-4-methylpiperazin-1-yl-1h,1'h-2,5'-bibenzo d imidazole, 2'-4-ethoxyphenyl-5-4-methyl-1-piperazinyl-2,5'-bi-benzimidazole, 2'-4-ethoxyphenyl-5-4-methyl-1-piperazinyl-2,5'-bi-1h-benzimidazole, 2'-4'-ethoxyphenyl-5-4-methylpiperazin-1-yl-2,5'-bis-1h-benzimidazole trihydrochloride trihydrate, 2'-p-ethoxyphenyl-5-4-methyl-1-piperazinyl-2,5'-bibenzimidazole
InChI nøgle PRDFBSVERLRRMY-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC1=CC=C(C=C1)C2=NC3=C(N2)C=C(C=C3)C4=NC5=C(N4)C=C(C=C5)N6CCN(CC6)C
IUPAC navn 2-(4-ethoxyphenyl)-6-[6-(4-methylpiperazin-1-yl)-1H-benzimidazol-2-yl]-1H-benzimidazol
Molekylvægt (g/mol) 452.562
PubChem CID 1464
ChEBI CHEBI:51232
Formel vægt 615,99 (561,94 Vandfri)
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver