Få mere at vide
Bis-acrylamide Solution (2% w/v/Electrophoresis), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10193523
Skift visning
Mængde:
250 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10193523 250 mL 250ml
1 options
Artikelnummer. 10193523 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP1404250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Bis-Acrylamide Solution is a cross-linker commonly used in the preparation of polyacrylamide electrophoresis gels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis-Acrylamide Solution
Navn note 2% w/v
Fysisk form Liquid
CAS 110-26-9, 7732-18-5
Farve Colorless
Mængde 250 mL
Emballage Amber Glass
Molekylær formel C7H10N2O2
InChI nøgle ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
SMIL C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
IUPAC navn N-[(prop-2-enoylamino)methyl]prop-2-enamide
Molekylvægt (g/mol) 154.169
PubChem CID 8041
Formel vægt 154.08
Grad Electrophoresis