Få mere at vide
Bis-acrylamide (Electrophoresis), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10689923
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10689923 25 g Poly Bottle 25g
10689733 100 g Poly Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10689923 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP17125
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
  • Bis-acrylamide is a cross-linking agent used in the preparation of polyacrylamide gels for electrophoresis
  • RNase, DNase, and protease free
  • Specified and tested for use in electrophoresis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-26-9
Molekylær formel C7H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 154.169
InChI nøgle ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym N, N«–Methylene-bis-acrylamide
PubChem CID 8041
IUPAC navn N-[(prop-2-enoylamino)methyl]prop-2-enamide
SMIL C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
Tekniske data
Absorbans 0.2 AU max., 0.2 max. (1% solution) at 290nm
Kemisk navn eller materiale Bis-Acrylamide
Fysisk form Solid
Smeltepunkt 300°C
Farve White
pH 5
Mængde 25 g
DNase DNase free
Emballage Poly Bottle
Analyseprocentområde ≥95 %
Lineær formel CH2CHCONHCH2NHCOCHCH2
Formel vægt 154.17
Procent renhed ≥95%
Grad Electrophoresis