Få mere at vide
Melford bis-acrylamid 2% opløsning
Artikelnummer. 30017949
Skift visning
Mængde:
500 ml
Artikelnummer. Mængde
30017949 500 ml
1 options
Artikelnummer. 30017949 Leverandør Melford Leverandørnr. A11275500.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
En 2% (vægt/volumen) bis-acrylamidopløsning.
En 2% (vægt/volumen) bis-acrylamidopløsning.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale bis-Acrylamide, 2%
CAS 110-26-9
Mængde 500 ml