Få mere at vide
Melford bis-acrylamid
Artikelnummer. 30017948
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30017948 25 g
30017947 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30017948 Leverandør Melford Leverandørnr. A1127025.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
  • CAS-nummer: 110-26-9
  • Molekylformel: C 7 H 10 N 2 O 2
  • Molekylvægt: 154,2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale bis-Acrylamide
CAS 110-26-9
Mængde 25 g
Molekylær formel C7H10N2O2