Få mere at vide
Bis(acetonitrile)palladium(II) chloride, 99%
Artikelnummer. 10572801 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
500mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10572801 500 mg Glasflaske 500mg
10742574 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10572801 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 209455000
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 14592-56-4 | C4H6Cl2N2Pd | 259.42 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14592-56-4
Molekylær formel C4H6Cl2N2Pd
Molekylvægt (g/mol) 259.42
MDL nummer MFCD00013122
InChI nøgle XGPJSRXOBCGBMN-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn palladium(2+)bis(acetonitril)dichlorid
SMIL CC#N.CC#N.Cl[Pd++]Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(acetonitrile)palladium(II) chloride
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 300°C
Farve Brun-rust til orange
Elementær analyse 98.5% min.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3CN)2PdCl2
Mængde 500 mg
Fieser 13,33; 15,28; 16,25; 17,30; 01,1015; 03,254; 04,435
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 259.4
Procent renhed 99%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(acetonitrile)palladium(II) chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.