Få mere at vide
Bis(acetonitril)dichloropalladium(II), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(acetonitrile)dichloropalladium(II) |
| CAS | 14592-56-4 |
| Molekylær formel | C4H6Cl2N2Pd |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | Bis(acetonitrile)palladium Dichloride, Bis(acetonitrile)palladium(II) Dichloride, Diacetonitriledichloropalladium, Dichlorobis(acetonitrile)palladium, Dichlorobis(acetonitrile)palladium(II), Palladium Dichloride Bis(acetonitrile), Bis(Acetonitrile)dichloropalladium |
| InChI formel | InChI=1S/2C2H3N.2ClH.Pd/c2*1-2-3;;;/h2*1H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2 |
| SMIL | [Cl-].[Cl-].[Pd+2].CC#N.CC#N |
| IUPAC navn | acetonitril; palladium(2+); dichlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 259.43 |
| Formel vægt | 257.8943 |