Olefinisomerisering, fremstilling af acetaler og hemiacetalestere | CAS: 14592-56-4 | C4H6Cl2N2Pd | 259,42 g/mol
Det bruges som katalysator i en ether-rettet aza-Claisen-omlejring. Bruges også i ringslutnings- og krydskoblingsreaktioner. Det anvendes til olefinisomerisering, fremstilling af acetaler og hemiacetalestere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik.