Få mere at vide
Bis(acetonitrile)dichloropalladium(II), Pd 40.5%
Artikelnummer. 11306707
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11306707 1 g 1g
11396697 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11306707 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010002.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Olefinisomerisering, fremstilling af acetaler og hemiacetalestere
Det bruges som katalysator i en ether-rettet aza-Claisen-omlejring. Bruges også i ringslutnings- og krydskoblingsreaktioner. Det anvendes til olefinisomerisering, fremstilling af acetaler og hemiacetalestere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14592-56-4
Molekylær formel C4H6Cl2N2Pd
Molekylvægt (g/mol) 259.42
MDL nummer MFCD00013122
InChI nøgle XGPJSRXOBCGBMN-UHFFFAOYSA-L
Synonym cis-Dichlorobis(acetonitrile)palladium(II)
IUPAC navn palladium(2+)bis(acetonitril)dichlorid
SMIL CC#N.CC#N.Cl[Pd++]Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(acetonitrile)dichloropalladium(II)
Lugt Odorless
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Opløselighedsinformation Soluble in acetonitrile, acetone, chloroform
Formel vægt 259.41
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pd 40.5%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(acetonitrile)dichloropalladium
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.