Få mere at vide
Bis(acetonitril)(1,5-cyclooctadien)rhodium(I) tetrafluoroborat, 97+%
Artikelnummer. 15400097
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15400097 1 g 1g
15410097 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15400097 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H66191.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 32679-02-0 | C12H18BF4N2Rh | 380,00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32679-02-0
Molekylær formel C12H18BF4N2Rh
Molekylvægt (g/mol) 380.00
MDL nummer MFCD06798085
InChI nøgle KSMAFOANQHYEJG-SUESZSCISA-N
Synonym bis acetonitrile 1,5-cyclooctadiene rhodium 1 tetrafluoroborate, bis acetonitrile 1,5-cyclooctadiene rhodium i tetrafluoroborate, rh cod mecn 2 bf4, bis acetonitrile 1,5-cyclooctadiene rhodium i te
PubChem CID 11132655
SMIL [Rh+].CC#N.CC#N.F[B-](F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(acetonitrile)(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Farve Gul
Mængde 1 g
Følsomhed Air Sensitive
IUPAC navn bis(acetonitril) cycloocta-1,5-dien tetrafluorboranid rhodium
Formel vægt 379.99
Procent renhed ≥97%
Fysisk form Fast stof