Få mere at vide
Bis(acetonitril)(1,5-cyclooctadien)iridium(I)tetrafluorborat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490097
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15490097 250 mg 250mg
15480097 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15490097 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H66412.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 32679-03-1 | C12H18BF4IrN2 | 469.31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32679-03-1
Molekylær formel C12H18BF4IrN2
Molekylvægt (g/mol) 469.31
MDL nummer MFCD28144566
InChI nøgle VEAARGXUKIPMQB-SUESZSCISA-N
IUPAC navn iridium(1+)(1Z,5Z)-cycloocta-1,5-dien bis(acetonitril)tetrafluorboranid
SMIL [Ir+].CC#N.CC#N.F[B-](F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(acetonitrile)(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) tetrafluoroborate
Farve Gul
Mængde 250 mg
Følsomhed Air sensitive
Formel vægt 469.31
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof