missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bis[a,a-bis(trifluoromethyl)benzenemethanolato]diphenylsulfur, TRC

Artikelnummer. 30347342
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30347342 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30347342 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB585828500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bis[a,a-bis(trifluoromethyl)benzenemethanolato]diphenylsulfur
CAS 32133-82-7
Molekylær formel C30 H20 F12 O2 S
Mængde 500 mg
Synonym Sulfur, bis[[α,α-bis(trifluoromethyl)benzyl]oxy]diphenyl- (8CI), Sulfur, bis[α,α-bis(trifluoromethyl)benzenemethanolato]diphenyl-, (T4)-, (T-4)-Bis[α,α-bis(trifluoromethyl)benzenemethanolato-κO]diphenylsulfur, Benzenemethanol, α,α-bis(trifluoromethyl)-, sulfur complex, Bis[bis(trifluoromethyl)phenylmethoxy]diphenylsulfurane, Diphenylbis(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-phenyl-2-propoxy)sulfurane, Martin sulfurane, Martin's sulfurane
InChI formel InChI=1S/C30H20F12O2S/c31-27(32,33)25(28(34,35)36,21-13-5-1-6-14-21)43-45(23-17-9-3-10-18-23,24-19-11-4-12-20-24)44-26(29(37,38)39,30(40,41)42)22-15-7-2-8-16-22/h1-20H
SMIL FC(F)(F)C(OS(OC(c1ccccc1)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)(c2ccccc2)c3ccccc3)(c4ccccc4)C(F)(F)F
IUPAC navn bis[(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-phenylpropan-2-yl)oxy]-diphenyl-λ^{4}-sulfane
Molekylvægt (g/mol) 672.524
Formel vægt 672.099
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.