Få mere at vide
bis(8-Quinolinolato-KappaN1,KappaO8)-Copper (>90%), TRC
Artikelnummer. 30423552
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30423552 1 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30423552 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCQ7652101G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10380-28-6
Molekylær formel C18 H12 Cu N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 351.85
Synonym Oxine Copper, Copper, bis(8-quinolinolato-κN1,κO8)- (9CI, ACI), Bis(8-quinolinolato-κN1,κO8)copper (ACI), Copper, bis(8-quinolinolato)- (6CI, 8CI), Copper, bis(8-quinolinolato-N1,O8)- (ZCI), 8-Hydroxyquinoline copper salt, 8-Hydroxyquinoline copper(2+) salt, Arbrex 805, Betaxate, Bioquin, Bis(8-hydroxyquinolinato)copper, Bis(8-oxyquinoline)copper, Bis(8-quinolinolato)copper, Bis(8-quinolinolato)copper(II), Copper 8-hydroxyquinolate, Copper 8-hydroxyquinolinate, Copper 8-hydroxyquinoline, Copper 8-quinolate, Copper 8-quinolinol, Copper 8-quinolinolate, Copper 8-quinolinolate (1:2), Copper bis(8-hydroxyquinolinate), Copper Clear, Copper dioxinate, Copper hydroxyquinolate, Copper hydroxyquinolinate, Copper oxinate, Copper oxyquinolate, Copper oxyquinoline, Copper quinolate, Copper quinolinolate, Copper(2+) oxinate, Copper(II) bis(8-quinolinolate), Copper(II) oxinate, Copper-oxine, Cu 8, Cu 8Q, Cunilate 2174, Cunilate 2419, Cunilate 2419-75, Cupric 8-hydroxyquinolate, CUPRIC 8-OXYQUINOLINE, Cupric 8-quinolinolate, Cuprinol Dispersion AQ, Cuproquin, Fennotox 45, Milmer 1, NSC 7720, Nylate 10, Oxidong, Oxine-copper, Oxyquinoline copper, PEI 273, Penetraat, PQ 357, PQ 57, PQ 8, PQ 8 (fungicide), Quin 20, Quinolate, Quinolate 15, Quinolate 20, Timtex, Timtex 17, Timtex AQS, Yukilate CD 50
IUPAC navn di(quinolin-8-yloxy)copper
SMIL O([Cu]Oc1cccc2cccnc12)c3cccc4cccnc34
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxine-Copper
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/2C9H7NO.Cu/c2*11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;/h2*1-6,11H;/q;;+2/p-2
Formel vægt 351.0195